These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperature.
- vodotěsné zařízení s třídou krytí IP 67, velký displej a snadno ovladatelné klávesy
- Automatická nebo manuální teplotní kompenzace
- paměť zařízení pro uložení a zobrazení posledních 50/250 sad naměřených dat
- životnost baterie 500 (CO310 M) nebo 1000 (CO 310) hodin; funkce automatického vypnutí (v případě nečinnosti delší než 30 minut)
- rozpoznání odchylky elektrody; funkce automatického uzamčení a zmrazení naměřené hodnoty na displeji
Další funkce konduktometru CO 310 M:
rozšířená kapacita paměti (250 datových vět)
vodotěsný port USB pro přenos dat do počítače (není nutný žádný software)
hodiny reálného času pro uložená data
připomínka rekalibrace (volitelné od 0 do 60 dnů)
Navrženo pro rychlé a přesné měření v různých aplikacích v terénu.
Záruka: 3 roky (přístroj), 6 měsíců (kabel a sonda).
Informace o dodávce: dodáváno v přepravním obale a vodivostním/°C čidlem s kabelem 1 nebo 4 m.