Tisk…
Petriho miska, Analyslide®
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-8020EA 4700 CZK
516-8020
Petriho miska, Analyslide®
Misky kultivační Misky Petriho
Petriho miska Analyslide® s obdelníkovou základnou a kruhovou komorou přijímá 47 mm membránový filtr. Vzorek je chráněn během mikroskopování a membránové filtry lze skladovat a zachovány pro referenci.
  • obdelníková základna pasuje na většinu mikroskopů
  • vnitřní kroužek pro bezpečné uzavření
  • čiré víko nebrání prohlížení vzorku
  • matná plocha na základně umožňuje identifikaci vzorku s markerem
  • pohodlný box zjednodušuje sběr a skladování vzorků
Base and lid are constructed from PS.