Tisk…
2,3-Dimethylnaphthalene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L08386.06EA 7210 CZK
L08386.06 L08386.03
2,3-Dimethylnaphthalene ≥97%
2,3-Dimethylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Bod varu: 265…268 °C
Bod tání: 103…106 °C
Hustota: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004119
CAS číslo: 581-40-8
EINECS: 209-463-5