Chcete se opět přihlásit?
Tetrahydrofuran, anhydrous (max. 0.005% H₂O) for DNA and peptides synthesis
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
These reagents are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency. To protect the quality of these products even better from potential contaminants, a septum seal cap provides multiple layers of protection to keep solvents in flawless condition before, during, and after removal.
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Bod varu: 66 °C (1013 hPa)
Bod tání: –108,5 °C
Hustota: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –21,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005356
CAS číslo: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -108.5 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 65 - 66 °C
Vapor Pressure 173 hPa (20 °C)
Flash Point -21.5 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 12.4 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Saturation concentration 557 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 2.3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
- 1 l 1.08107.1000
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství