Chcete se opět přihlásit?
Tetrahydrofuran ≥99.5% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with BHT (Ionol) 250-400 ppm
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Bod varu: 66 °C (1013 hPa)
Bod tání: -108,5 °C
Hustota: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: -21,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005356
CAS číslo: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.001 meq/g
Boiling point 65 - 66.5 °C
Colouration Max. 20 APHA
Density (20/4) 0.885 - 0.888
Density (20/20) 0.886 - 0.890
n 20/D 1.406 - 1.408
Evaporation residue Max. 0.03 %
Peroxides (as H2O2) Max. 0.015 %
Water Max. 0.05 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.03 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
Glass bottle 1 l 28551.296
Ziskejte slevu jestli objednáte 6 nebo víc. Login in now for details.
Glass bottle 2,5 l 28551.321
Ziskejte slevu jestli objednáte 4 nebo víc. Login in now for details.
Metal drum 25 l 28551.460
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství