Tisk…
Pentachloropyridine
Dodavatel: Molekula
MOLEM22033184EA 0 CZK
MOLEM22033184
Pentachloropyridine
Pentachloropyridine
Vzorec: C₅Cl₅N
MW: 251,33 g/mol
Bod varu: 279…280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006230
CAS číslo: 2176-62-7
EINECS: 218-535-5
UN: 3077
ADR: 9,III