Tisk…
3-Iodopyridine
Varování
MOLE12716207-5GEA 5060 CZK
MOLE12716207-5G
3-Iodopyridine
3-Iodopyridine
Vzorec: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Bod varu: 90…92 °C (14 mmHg)
Bod tání: 53,5 °C
MDL Number: MFCD00023553
CAS číslo: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6