Tisk…
Kyselina mravenčí 98-100% ACS, Reagent Grade
Dodavatel: SCHARLAB S.L.
Nebezpečí
SCARAC10851000EA 0 CZK
CHESAC10852500 SCARAC10852500 SCARAC10851000 SCARAC1085025P
Kyselina mravenčí 98-100% ACS, Reagent Grade
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003297
CAS číslo: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg