Tisk…
Hydroxid sodný 27% vodný roztok, EMSURE® for nitrogen analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05591.2500EA 2220 CZK
1.05591.2500 1.05591.9025
Hydroxid sodný 27% vodný roztok, EMSURE® for nitrogen analysis, Supelco®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40 g/mol
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (acidimetric) ≥ 27.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 1.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %