Tisk…
(±)-Ethyl-2-chloropropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL192414-1LEA 0 CZK
SIAL192414-1L SIAL192414-25ML
(±)-Ethyl-2-chloropropionate, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethyl-2-chloropropionate
Vzorec: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
MDL Number: MFCD00000864
CAS číslo: 535-13-7
EINECS: 208-610-0
UN: 2935
ADR: 3,III