Tisk…
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0067.04EA 20750 CZK
PROOMM0067.04
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃S
MW: 162,21 g/mol
CAS číslo: 76497-39-7
EINECS: 278-480-8