Tisk…
Karty FTA® Elute, Whatman™
Dodavatel: Qiagen
Whatman™ FTA®
730-1364EA 5930 CZK
730-1364 730-1365 512-0527 730-1366
Karty FTA® Elute, Whatman™
Systémy pro uchovávání nukleových kyselin
Karty FTA® Elute využívají Whatman technologie FTA®, která usnadňuje manipulaci a zpracování nukleových kyselin. DNA je snadno vymyta, připravena DNA v roztoku k amplifikaci.
  • vzorky lze sebrat, poslat a uchovávat při pokojové teplotě, čímž se sniží náklady spojené s posílání vzorků na ledu a laboratorním skladování v mrazáku
  • čas zpracování vzorku k izolaci DNA je 15 až 30 minut, bez potřeby zdlouhavých několikakrokových izolací
  • zpracování vzorků vyžaduje pouze vymytí horkou vodou pro izolaci DNA, což snižuje náklady při použití purifikační sady
  • požadavky na objem vzorku jsou minimální: 12 až 40 µl na sběrnou plochu, bez potřeby zpracování a manipulace s velkými objemy krve
  • hamoglobin, známý inhibitor PCR, je vázán k matrici FTA® Elute - DNA je obnovena v roztoku bez obsahu inhibitorů PCR
Matice FTA® Elute reaguje s proprietární činnidly, které lyzují buňky a při kontaktu způsobují uvolnění nukleových kyselin. DNA je obnovena z matrice FTA® Elute jednoduchým vymytím pomocí vody a tepla. Inhibiční sloučeniny, jako je hemoglobin, jsou zadrženy na matrici FTA Elute.
Indikační matrice FTA® Elute má stejné chemické složení jako FTA® Elute s obsahem indikační barvy, která mění barvu z fialové na bílou při aplikaci bezbarvých vzorků jako je slina, moč, bukalní buněčné tyčinky a kultivované buňky.