Tisk…
Karty FTA® DMPK, Whatman™
Dodavatel: Qiagen
Whatman™ FTA®
730-1421EA 34200 CZK
730-1421 730-1422 730-1423
Karty FTA® DMPK, Whatman™
Systémy pro uchovávání nukleových kyselin
Metabolismus léků (ML), farmakokinetické (FK) a toxikokinetické (TK) studie poskytují zásadní pohled do toho, jak se vyvíjený lék chová v těle, a proto jsou kritickými kroky ve vývoji léků.
  • nižší objemy krve, běžně 10 až 20 μl na vzorek
  • jednoduší zpracování, 3-kroková metoda DBS je velmi přímočará oproti pracnému odstřeďování, izolaci a čištění plasmy
  • snažší skladování a transport, stabilita při pokojové teplotě šetří náklady, protože není potřeba přepravovat suchý led
Tyto typy analýz tradičně vyžadují velké objemy krve (běžně 100 - 500 μl na subjekt v časovém bodě), aby zajistily dostatečný objem plasmy pro kvalitativní bioanalýzy. Protože pouze omezený objem krve lze odebrat z každého živočicha, počet sériových vzorků je omezen a musí být použit kompozitní odběr vzorků. Výsledkem je nižší kvalita FK dat a zvýšený počtu potřebných zivočichů. Velké objemy ztěžují provádení studií mladých jedinců. Navíc, plasma musí být izolována z plné krve a připravena pro bioanalýzy pomocí extrakce na pevné fázi, extrakce kapalina-kapalina nebo srážení proteinů. Tento časově náročný proces omezuje propustnost, a v důsledku toho omezuje kolik vzorků může být testováno. Na závěr dochází v praxi k problémům s dopravou a skladováním krevních vzorků, které vyžadují řízené manipulace a mraženou dopravu a skladováním.
Metoda suché krevní kapky (SKK) je alternatvní technikou, která překonává tyto nevýhody. Mikroobjemové vzorkování metodou SKK, která používá specializovaná média Whatman od Cytiva se ukázalo být jak precizní, tak přesné pro různé sloučeniny z různých strukturních tříd s přijatelnou variabilitou vnitřních a vnějších testů. V současnosti je běžně používané ve studiích PK/TK. Karty FTA® DMPK-A a FTA® DMPK-B lyzují buňky a při dotyku denaturují proteiny. Karta FTA DMPK­C není impregnována chemikáliemi a je vhodnější pro biomolekuly na bázi proteinů. Výběr karty DMPK závisí na mnoha faktorech jako je chemická struktura analytu, extrakční rozpouštědlo a pracovní postup analýzy. Výsledné rozhodnutí je obvykle určeno empiricky.
Vzorky mohou být posílány a skladovány při pokojové teplotě, dlouhodobá stabilita byla prokázána u analytů a metabolitů citlivých k plazmovým enzymům.
  • Lower blood volumes, typically 10 to 20 μl per sample
  • Simpler processing, the 3-step DBS procedure is much more straightforward than the cumbersome centrifugation, isolation and cleanup of plasma
  • Easier storage and transport, room temperature stability saves on cost of dry ice shipments