Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (7)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Mikrodestičky se skleněnými vložkami
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/46/18989546.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Blokové systémy s 96 pozicemi (Ritter) se skleněnými inzerty jsou používány v chemické technice HTS (screening s vysokou propustností) v takovém přípa...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   High quality polypropylene microplates coated with 200 nm thick layer of silicone dioxide.
Měrná jednotka:  1 * 10 KS
Dodavatel:  CHROMACOL
Popis:   High quality polypropylene microplates coated with 200 nm thick layer of silicone dioxide.
Dodavatel:  CHROMACOL
Popis:   Convenient 96-well plate kits with pre-inserted glass or PTFE vials. Compatible with autosamplers that have 96-well plate configuration.
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Popis:   Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Popis:   Microplate, untreated, with loose glass inserts, ~1200 µl, Počet jamek: 96, Hliník, Microplate, aluminium, 96-well, with loose glass inserts, chemically inert
Katalogové číslo: (391-1972)
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Popis:   Microplate, untreated, with fixed glass inserts, ~50 µl, Počet jamek: 1536, PP, Microplate, PP, 1536-well, flat bottom with fixed glass inserts, chemically inert
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  MICROLITER ANALYTICAL SUPPLIES
Popis:   A comprehensive range of microplates, glass inserts, sealing mats and/or caps with chromatography-based septa that offer security for even the most vo...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 8