Tisk…
Brýle pro čisté prostory, autoklávovatelné
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
111-0614EA 984 CZK
111-0614
Brýle pro čisté prostory, autoklávovatelné
Brýle bezpečnostní
Lehké ochranné brýle vhodné pro použití v čistých prostorech.
  • měkké tělo brýlí z termoplastu a zorník z tvrzeného polykarbonátu
  • páska pro upevnění brýlí s háčky z polypropylenu
  • nepřímé odvětrání na spodní straně brýlí
  • možnost sterilizace v autoklávu při 121 °C
Vyhovující ISO třída 4.
Certifikace: EN 166:2001; Optická třída 1
Balení: Ochranné brýle jsou balené v NEBB, který je certifikovaný podle ISO třída 4 (třída 10) pro čisté prostory. Každý kus je zabalený v PE sáčku.