Tisk…
VWR®, Brýle pro čisté prostory, jednorázové
Dodavatel: VWR
VWR®
111-0615EA 1790 CZK
111-0615
VWR®, Brýle pro čisté prostory, jednorázové
Brýle bezpečnostní
Ochranné brýle jsou sterilně zabalené a jsou určené pro použití v čistých prostorech. Brýle mají lehký rám, nepřímé odvětrání a netřepící se pásku pro upevnění na hlavu (bez obsahu latexu).
  • Zorník z tvrzeného polykarbonátu s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžení
  • Lehký rám brýlí z PVC s páskou pro upevnění ze silikonové gumy zajišťující komfortní nošení
  • Ochranné brýle jsou sterilizovány pomocí etylenoxidu (EtO), plně vyhovují ISO 11135-1-2007
Chranné brýle jsou navržené na jedno použití a jsou doporučené pro použití v čistých prostorech vyhovujících směrnici ISO třída 4 a EU GMP třída A/B kritické prostředí.
Certifikace: EN 166:2001, optická třída 1
Balení: Ochranné brýle jsou balené v Nextech, který je certifikovaný podle ISO třída 4 pro čisté prostory. Každý kus je zabalený v sáčku TyvekTM/PE.