Ekonomická řada spolehlivých, vysoce výkonných analytických vah. Všechny modely mají nerezovou vážní desku.
- funkce kontrolního vážení (funkce alarmu), vážení celkové hmotnosti, stanovování hustoty a počítání kusů
- možnost externí nebo interní kalibrace a rozhraní RS232 jsou součástí standardní výbavy
- vážicí prostor D × Š × V: 162 × 171 × 225 mm
Uživatel si může vybrat ze tří možností vah s vnitřní kalibrací (model označen písmenem „i“).
Při kalibraci spuštěné stiskem tlačítka CAL je využito zabudované vnitřní závaží.
Pokud se změní teplota prostředí a/nebo po určitém nastaveném intervalu proběhne automaticky další kalibrace (Incal+).
Uživatel má možnost při kalibraci využít vnější závaží.
Certifikace: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Informace o príslušenství: Volitelný tabletový systém (611-8683) je vhodný pro použití s modely označené *. Tabletové systémy nejsou akreditovány pro práci s ověřenými EC váhami.
Informace pro objednávání: Chcete-li získat podrobné informace o kompletní řadě příslušenství, včetně tiskárny, softwaru, soupravy pro stanovování hustoty pro řady LA, externí klávesnice, kabelu pro sériové připojení a převodníku mezi sériovým a USB rozhraním, navštivte webové stránky www.vwr.com nebo se obraťte na místního obchodního zástupce společnosti VWR. Tyto váhy jsou k dispozici s certifikátem o kalibraci z výroby. Podrobné informace o této možnosti si vyžádejte u společnosti Avantor.
Informace o dodávce: Dodáváno se síťovým adaptérem a univerzální zástrčkou a plastovým ochranným pracovním krytem. VWR nabízí také kalibrační závaží. Podívejte se na „Kalibrační závaží“
Upozornení: Modely s velkým grafickým displejem jsou označeny G v názvu modelu. Podobné i označuje na vnitřní kalibraci. Modely FC jsou dodávány s certifikátem o kalibraci z výroby. Podívejte se na vwr.com pro detaily ohledně kompletní řady modelů.