Tisk…
Triethoxysilane
Dodavatel: ABCR GMBH
ABCRAB111449.0100EA 0 CZK
ABCRAB111449.0100
Triethoxysilane
Triethoxysilane
Vzorec: C₆H₁₆O₃Si
MW: 164,28 g/mol
Bod varu: 135 °C (1013 hPa)
Bod tání: –170 °C
Hustota: 0,8753 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009061
CAS číslo: 998-30-1
EINECS: 213-650-7
UN: 3384
ADR: 6.1,I