Tisk…

N-Etyldiizopropylamin

Dodavatel: ABCR GMBH
Nebezpečí

ABCRAB182190.1000EA 0 CZK
ABCRAB182190.1000
N-Etyldiizopropylamin
N-Etyldiizopropylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Bod varu: 127 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,76 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008868
CAS číslo: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR