Tisk…

Silver(II) oxide ≥99.9% (Ag basis)

Dodavatel: ABCR GMBH
Nebezpečí

ABCRAB121972.0010EA 0 CZK
ABCRAB121972.0010
Silver(II) oxide ≥99.9% (Ag basis)
Silver(II) oxide
Vzorec: AgO
Bod tání: > 100 °C (rozkl.)
Hustota: 7,44
MDL Number: MFCD00044285
CAS číslo: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08666

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR