Tisk…

Chlorotriphenylgermane ≥99%

Dodavatel: ABCR GMBH
Varování

ABCRAB120543.0005EA 0 CZK
ABCRAB120543.0005
Chlorotriphenylgermane ≥99%
Chlorotriphenylgermane
Vzorec: C₁₈H₁₅ClGe
MW: 339,38 g/mol
Bod varu: 285 °C (12 mmHg)
Bod tání: 112…114 °C
MDL Number: MFCD00000461
CAS číslo: 1626-24-0
EINECS: 216-617-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR