Tisk…
Hexamethyldisiloxan, 0.65 cSt (25°C)
Dodavatel: ABCR GMBH
Nebezpečí
ABCRAB111176.1500EA 0 CZK
ABCRAB111176.1500
Hexamethyldisiloxan, 0.65 cSt (25°C)
Hexamethyldisiloxan
Vzorec: C₆H₁₈OSi₂
MW: 162,38 g/mol
Bod varu: 101 °C (1013 hPa)
Bod tání: –59 °C
Hustota: 0,764 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 0,6 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008265
CAS číslo: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN: 1993
ADR: 3,II
REACH: 01-2119496108-31
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2387216.jpg