Hydroxid sodný 2 mol/l (2 N) vodný roztok
Dodavatel: G Bioscienes
|
Nebezpečí
|
R007EA
1770
CZK
R007
Hydroxid sodný 2 mol/l (2 N) vodný roztok
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH MW: 40 g/mol Bod varu: 109 °C (1013 hPa) Hustota: ≤1,11 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |