Tisk…
Hydroxid sodný 2 mol/l (2 N) vodný roztok
Dodavatel: G Bioscienes
Nebezpečí
R007EA 1770 CZK
R007
Hydroxid sodný 2 mol/l (2 N) vodný roztok
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40 g/mol
Bod varu: 109 °C (1013 hPa)
Hustota: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II