Tisk…

4-Fluorobenzonitrile

Dodavatel: ABCR GMBH
Varování

ABCRAB103860.0025EA 0 CZK
ABCRAB103860.0025
4-Fluorobenzonitrile
4-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
MW: 121,11 g/mol
Bod varu: 188 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37…40 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001812
CAS číslo: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR