Tisk…

2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene

Dodavatel: ABCR GMBH
Nebezpečí

ABCRAB103021.0250EA 0 CZK
ABCRAB103021.0250
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Bod varu: 167 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,651 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00000373
CAS číslo: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR