Tisk…

2-Nitrobenzyl chloride

Dodavatel: ABCR GMBH
Varování

ABCRAB139390.0025EA 0 CZK
ABCRAB139390.0025
2-Nitrobenzyl chloride
2-Nitrobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Bod varu: 263 °C (1013 hPa)
Bod tání: 49…51 °C
Hustota: 1,5557 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007185
CAS číslo: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR