Tisk…
Triclosan
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17803000EA 1870 CZK
EHERC17803000
Triclosan
Triclosan
Vzorec: C₁₂H₇Cl₃O₂
MW: 289,54 g/mol
MDL Number: MFCD00800992
CAS číslo: 3380-34-5
EINECS: 222-182-2