Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměr digitální, dvoukanálový
Dodavatel: VWR
Traceable®
620-2047EA 7080 CZK
VWRU77776-722 620-2047
VWR® Traceable®, Teploměr digitální, dvoukanálový
Teploměry Teploměry digitální
Teploměr se zapuštěným displejem nabízí nastavení odchylky na dvou kanálech, což umožňuje uživateli přesné nastavení teploměru pro určitou teplotu, při domácí kalibraci nebo na konkrétní čidlo pro zvýšení přesnosti. Pogumované pouzdro činí přístroj odolný vůči nepříznivým vlivům, jako jsou nepřízeň počasí, nárazy a drsné podmínky.
  • Large LCD shows temperatures of probe 1, probe 2, or the difference (delta) between them
  • Readout in °F or °C
  • 'MAX' button captures the highest reading achieved
  • 'HOLD' button freezes display to capture current reading
  • The two probes indicate temperature changes in less than one second
  • Two replaceable type-K beaded probes with 120 mm cable
Tento teploměr se zapuštěným displejem nabízí nastavení odchylky na dvou kanálech, což umožňuje uživateli přesné nastavení teploměru pro určitou teplotu, při domácí kalibraci nebo na konkrétní čidlo pro zvýšení přesnosti. Pogumované pouzdro činí přístroj odolný vůči nepříznivým vlivům jako je nepřízeň počasí, nárazy a drsné podmínky.
  • velky LCD panel zobrazuje teplotu z čidla 1, čidla 2 nebo jejich rozdíl (delta)
  • hodnoty v °C nebo °F
  • tlačítko „MAX“ zachycuje nejvyšší naměřenou hodnotu, tlačítko „HOLD“ zmrazí displej pro zobrazení aktuální hodnoty
  • dvě čidla zobrazují teplotní změny za méně než jednu vteřinu
Certifikace: Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1, and 9001.
Informace pro objednávání: Hodnoty platí pro uvedenou nerezovou sondu. Rozsah měření teplot teploměru je od (–200…+1370 °C), sondy pro tyto aplikace objednávejte zvláště.
Informace o dodávce: se 2 čidly, suchým zipem na zápěstí, zabudovaným stojánkem a certifikátem Traceable.
Hotnoty platí pro uvedenou nerezovou sondu. Rozsah měření teplot teploměru je od –200 do 1370 °C, sodny pro tyto aplikace objednávejte zvláště.