Fixed stainless steel probe (25,4 mm)
- rychlá vteřinová odezva při měření okolní teploty vzduchu
- nerezové čidlo je navrženo pro vpichování do polotuhých a kapalných materiálů
- zajišťuje přesné měření již při ponoření čidla pouhých 8,5 mm
- hodnoty lze zobrazit v °C/°F
This lightweight, pocket-sized thermometer can be easily carried. Thanks to its attached key chain, users can clip it to a lab coat buttonhole, jacket zipper, or their keys. It can also be hung in storerooms or fume hoods for easy monitoring.
Certifikace: A serial numbered certificate is provided from an ISO/IEC 17025:2005 calibration laboratory accredited by A2LA to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology.
Informace o dodávce: Supplied with a key chain, a probe, a battery powers unit for one year of continuous operation, and a Traceable® calibration certificate.