Tisk…
Teploměr vpichový, vodotěsný, Traceable®
Dodavatel: VWR, part of Avantor
Traceable®
620-2091EA 962 CZK
620-2091
Teploměr vpichový, vodotěsný, Traceable®
Teploměry Teploměry digitální
Vpichový teploměr měří vnitřní teplotu skladovaných, zmražených nebo připravených potravin. Pro použití v půdě, nápojích, při přípravě potravin, při chlazení a ve farmaceutickém průmyslu.
  • vodotěsná konstrukce umožňuje použití v laboratoři, výrobním závodě, ve vlhkém prostředí a v terénu
  • odolné proti nárazu při pádu až do 1,5 m
  • měření v °C/°F probíhá každou vteřinu
Certifikace: Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informace o dodávce: Supplied with probe, silver-oxide battery and Traceable® certificate of calibration.