Tisk…
VWR®, Nálevky s dlouhým stonkem
Dodavatel: VWR
VWR®
221-0204EA 660 CZK
221-0204 221-0205 221-0206 221-0207 221-0208
VWR®, Nálevky s dlouhým stonkem
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky k filtraci
PTFE, bílý.
  • teplotní odolnost –200 až +280 °C
  • absolutně chemicky inertní
  • extrémně hladký nepřilnavý povrch vnitřní stěny
Kónický tvar s dlouhým stonkem.