Tisk…
VWR®, Závaží bloková, železná třída M2
Dodavatel: VWR
VWR®
611-8388EA 4260 CZK
611-8388 611-8389 611-8386 611-8387 611-8390 611-8384 611-8385 611-8383
VWR®, Závaží bloková, železná třída M2
Závaží Závaží kalibrační
Závaží obdélníkového tvaru, které je vyrobeno z litiny, trvale zmagnetizováno.
  • identifikační číslo na závažích zaručuje ověřitelnost
  • natřeno šedou barvou
  • seřizovací dutina, která je uzavřena olověnou zátkou
Certifikace: V souladu s OILM, akreditováno COFRAC.