Tisk…
Papír absorpční pro olej, T-151
Dodavatel: 3M
121-1009EA 12870 CZK
121-1009
Papír absorpční pro olej, T-151
Absorpční materiály
Ideal for absorbing oil from areas where water may also be present.
  • lehký a bezprašný
  • oleofilní a hydrofobní současně
  • vynikající absorpční schopnost snižuje úsilí vynaložené na likvidaci
Absorbent sheets are conveniently sized and can be quickly spread on and in the path of a small spill.
Each box contains 100 pads (430 mm x 480 mm) and sorbs 140 liter in total.
Použitý fleece by měl být likvidován v souladu s místními a národními předpisy.
Upozornení: Tento produkt by neměl být používán na vodné nebo agresivní kapaliny.