Tisk…
Roztoky kalibrační, koncentrované, ConvoL NORMADOSE®
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR® ConvoL NORMADOSE®
32084.608EA 0 CZK
32084.608
Roztoky kalibrační, koncentrované, ConvoL NORMADOSE®
Pufry Pufry pH
  • koncentrovaný kalibrační roztok k přípravě 1 litru kalibračního roztoku
  • bez konzervačních látek
  • přesnost 0,05 jednotky pH
Informace pro objednávání: Více detailních informací ohledně zdraví a bezpečnosti naleznete v katalogu Avantor Chemikálie nebo navštivte webovou stránku společnosti www.vwr.com.