Tisk…
Film propíchnutelný pro mechanizované dávkování, Clear-Zone
Dodavatel: VWR Collection
VWR®
391-1264EA 3590 CZK
391-1264
Film propíchnutelný pro mechanizované dávkování, Clear-Zone
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Polyethylenový film je podlepen bílou polypropylenovou vrstvou s vyseknutými otvory nad každou jamkou, kde není naneseno adhezivum, které zanáší pipetovací špičky nebo automatické dávkovače. Dostupné pouze pro destičky s 96 jamkami.
  • čistá zóna bez adheziva nad každou jamkou
  • minimalizuje kontakt vzorku s adhezivem
  • funkční při teplotách od –40°C do +90°C
The adhesive-free zone above each well prevents adhesive fouling of the pipette tip or robotic probe, minimising the amount of adhesive that comes into contact with the sample. Suitable for 96-well plates only.