Tisk…
Vytahovače magnetických míchadel
Dodavatel: VWR, part of Avantor
442-4550EA 376 CZK
442-4550 442-4552 442-4549 442-4551
Vytahovače magnetických míchadel
Míchadla Míchadla hřídelová Nástroje na míchání
PTFE povrchová vrstva, jádro ze slitiny kovů vzácných zemin. Pomůcka slouží k odstraňování magnetických míchadel z nádob jakéhokoliv druhu.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné jak pro nízko, tak pro vysokoteplotní aplikace (-200 až +280 °C)