Tisk…
Hledali jste: Stojánky pro magnetickou separaci
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Corning
Popis: The magnetic separation devices (MSD) are essential in any paramagnetic bead-based purification process. These IMAG™ devices are designed for a manual...
Katalogové číslo: (PIERMR02)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: This separation rack is a magnetic separation device intended for low-throughput magnetic bead manipulation procedures such as magnetic bead-based nuc...
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Acrylic, clear.
Katalogové číslo: (28-9864-41)
Dodavatel: Cytiva
Popis: MagRack Maxi is a magnetic rack for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads used for sample volumes up to 50 ml.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (28-9489-64)
Dodavatel: Cytiva
Popis: MagRack 6 is a magnetic rack for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads. Each rack consists of anodized aluminium ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (OZBIMSR1000)
Dodavatel: OZ BIOSCIENCES
Popis: Magnetic separation rack designed for 50, 15 or 1,5 ml tubes. It can hold 12 standard microtubes, two 15 ml* and two 50 ml tubes. The magnetic separat...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Katalogové číslo: (OZBIDM30000)
Dodavatel: OZ BIOSCIENCES
Popis: Magnetic isolation device is ideal for coupling reactions, washing procedures, aspiration, pipetting etc. MagID is made from an injection moulded plas...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom