Tisk…
VWR®, Dropping Bottles, PTFE
Dodavatel: VWR
216-0456EA 1520 CZK
216-0456 216-0457
VWR®, Dropping Bottles, PTFE
Láhve Lahvičky kapací
PTFE, bílá.
  • flexibilní stěny pro snadné použití
  • šroubovací vejít se uzávěr
  • zaručená chemická odolnost, inertní
Vhodný pro přikapávání agresivních chemikálií.