Tisk…
Láhve širokohrdlé se šroubovacím uzávěrem, hranaté
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
215-1907EA 1120 CZK
215-1907 215-1909 215-1906 215-1908 215-1905 215-1904
Láhve širokohrdlé se šroubovacím uzávěrem, hranaté
Láhve Láhve plastové
HDPE
  • dobrá chemická odolnost
  • tepelně odolné až do +121 °C
  • těsné
Výborné pro sběr, uskladnění a převoz vzorků nebo uskladnění kapalin a suchých sloučenin. Díky obdélníkovému průřezu šetří místo. Láhve s objemem 2 a 4 litry mají integrované držadlo.