Tisk…
Softwary vyhodnocovací pro sítovací analýzy, HAVER CSA 5.4
Dodavatel: Avantor
HAVE206716859EA 24540 CZK
HAVE206716859 HAVE206716781 510-1623 510-1622 510-1624 HAVE206716866
Softwary vyhodnocovací pro sítovací analýzy, HAVER CSA 5.4
Software Laboratory Software
Software HAVER CSA 5,4 umožňuje analýzu standardních sítových systémů pomocí PC. K dispozici jsou tři verze, které se liší rozsahem funkcí. Výsledky měření jsou dokumentovány pro účely zajištění kvality a díky složitému zpracování dat je lze začlenit do statistik a reportů.
  • jednoduché a propracované reporty
  • uživatelsky přijatelné a snadno pochopitelné prostředí
  • komplexní grafické zobrazení a detailní dokumentace
  • lze používat s operačními systémy Windows® XP, 7,0 a Vista
  • propojení s různými typy vah a sítovacích strojů