Tisk…
Hledali jste: Tampóny pro klinická použití
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Popis: CompactDry Swabs for surfaces, meat, fish and poultry. New design with swabs pre immersed in 1 ml buffer, ready for use with a self-standing tube and ...
New Product
Dodavatel: DELTALAB
Popis: Swabs designed for cleaning and disinfection when tip is soaked in a disinfectant, thus reducing the risk of a direct contact.
Katalogové číslo: (SCIL2200001)
Dodavatel: HYSERVE GMBH & CO. KG
Popis: This Swab System is designed for sampling on surfaces in the production environment. It consists of a sterile swab in a tube with 10 ml sterile PBS bu...
Měrná jednotka: 1 * 40 Tests
Katalogové číslo: (HERE1032018)
Dodavatel: HERENZ, HEINZ GMBH
Popis: Wooden applicators with a double cotton bud.
Měrná jednotka: 1 * 2.000 KS
Katalogové číslo: (PMPC826-WC)
Dodavatel: PURITAN MEDICAL
Popis: Tapered swabs designed for precision application and hard-to-reach areas.
Měrná jednotka: 1 * 10.000 KS
Katalogové číslo: (MURRL602/01)
Dodavatel: MURRAY, S & CO LTD
Popis: Wooden applicator stick.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: HERENZ, HEINZ GMBH
Popis: Aluminium applicators with a single cotton bud.
Katalogové číslo: (PMPC25-2199)
Dodavatel: PURITAN MEDICAL
Popis: These cytology brushes feature tapered tips made out of soft nylon bristles and a long PS handle.
Měrná jednotka: 1 * 1.000 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom