Tisk…
Hledali jste: Nástavce dispergační
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Akce
Katalogové číslo: (710-0953)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Dispersing Element, Těsnicí kroužek k čepelím, autoklávovatelný, použití se základní deskou Steri-Blostev 12
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: BIOTRONA® design high turbulence mixing. High-turbulence mixing head with low shear forces and energy inputs. Time saving with improved results compar...
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: Designation: EC - EasyClean version for the simplest cleaning or sterilisation (Standard)/2 - rotor/stator with 1 tooth row each.
Katalogové číslo: (431-0205)
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: Dispersing element, PT-DA 20/2EC-E192, Pro jednotku: PT 4000, Rychlost: 27 m/s, Ø statoru/rotoru: 15 / 20 mm, Objem: 100 - 2500 ml
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IKA
Popis: Typ N: Materiály v kontaktu s médiem jsou PTFE a nerezová ocel AISI 316L, vhodné pro rozpouštědla a abrazivní látky, lze sterilizovat všemi způ...
Dodavatel: IKA
Popis: Jednorázové plastové dispergační prvky jsou ideální pro aplikace, kde nelze tolerovat křížovou kontaminaci. Dispergační prvky mohou být po jednom použ...
Dodavatel: IKA
Popis: Element dispergační, D 60, Ø statoru/rotoru: -/60 mm, Objem: 2 - 30 l
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: A wide range of dispersing tools ensures excellent performance for many applications for small samples, sizes such as biological matrices, and large v...
New Product
Katalogové číslo: (WITGDH.WHG02108)
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Dispersing Element, Homogeniser tool, HT1008, Určeno pro: HG-15A, WiseTis®, Ø statoru/rotoru: 8,0/6,1 mm, Délka: 138 mm, Objem: 1 - 50 ml
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom