Tisk…
Hledali jste: Utěrky pro čisté prostory
165  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"165"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Polyester wipe for use in ISO 4 cleanrooms.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Polyester, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: 2 ply polyester sealed-border wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto ubrousky jsou vyrobeny ze 100% nekonečného vlákna, dvouvrstvého, ultrazvukem utěsněného polyesteru pro lepší savost.
Katalogové číslo: (115-0034)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These non woven wipes, made from 45% polyester and 55% cellulose, are designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces and general proce...
Měrná jednotka: 1 * 75 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Absorbent, non woven wipe for use in ISO 5 and 6 cleanrooms.
Katalogové číslo: (115-0033)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These cleanroom wipes are made of polyester and cellulose.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Navrženo pro čištění laminovaných povrchů pracovních stolů, povrchů v čistých prostorech, skleněných předmětů a standardně používaného vybavení. Vhodn...
Katalogové číslo: (115-1902)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Polyester, sealed-border wipes for use in ISO 3 cleanrooms.
Měrná jednotka: 1 * 150 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microfibre, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Katalogové číslo: (115-1830)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Double ply polyester sealed-edge wipe for use in ISO 5 cleanrooms.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ideální pro čištění drsných nebo nerovných povrchů, ale stále dostatečně měkký pro použití na citlivých površích. Tyto 100% dvojitě pletené, polyester...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vynikající pro čištění hrubých, abrazivních nebo nestandardních povrchů. Dostatečně jemné i pro citlivé povrchy. Vhodné pro elektronický, farmaceutick...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency. The wipe's size is perfe...
Katalogové číslo: (115-1724)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ubrousky jsou vyrobeny ze 100% polyesteru, mají dvojitě tkané vlákno s ukončenými okraji a jsou vyprány v souladu s normou ISO třídy 4 pro snížení odd...
Měrná jednotka: 1 * 300 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 165
no targeter for Bottom