Tisk…
Hledali jste: Houbičky
16  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: CONTEC
Popis: Jednorázová pěnová utěrka VertiKlean Sponge je využívána v laboratořích. Výsledná čistá polyesterová pěna je tvořena laminovanými vrstvami materiálu P...
Dodavatel: 3M
Popis: 3M™ Nailsaver scouring sponges are cleaning sponges made of a textured synthetic fibre white web containing very soft abrasive particles, laminated wi...
Katalogové číslo: (MMMA3001HEX)
Dodavatel: 3M
Popis: The Scotch-Brite™ Low scratch scouring sponge 3001HEX is an effective two-in-one scouring sponge. It features a blue power dot side that’s engineered ...
Měrná jednotka: 1 * 16 KS
Katalogové číslo: (MMMASCH2282)
Dodavatel: 3M
Popis: Scotch-Brite™ Nailsaver sponge's unique side grooves protect the fingernails while allowing for a better grip for more cleaning leverage.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (MMMASCH799)
Dodavatel: 3M
Popis: 3M™ economy cleaning sponges are dual function sponges with a white pad for light scouring on delicate surfaces in kitchens, bathrooms, restaurants, e...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: 3M
Popis: Scotch-Brite™ delicate surface scouring sponges are high-quality delicate surface cleaning sponges offering effective cleaning power on office furnitu...
Katalogové číslo: (115-3003)
Dodavatel: 3M
Popis: Pro účinné obrušování nečistot z citlivých povrchů.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: 3M
Popis: Scotch-Brite™ Nailsaver scouring sponges are cleaning sponges that feature unique side grooves to protect fingernails while allowing for better grip f...
Katalogové číslo: (MMMPHS10LET2G)
Dodavatel: 3M Food Safety
Popis: The 3M™ Hydrated sponges uses simplified packaging to minimise handling and preparation, and reduces waste.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (MMMASCH770)
Dodavatel: 3M
Popis: Scotch-Brite™ Cellulosic sponge laminate 770 is a dual-function cleaning tool made from a combination of a non-woven tablecloth containing very light ...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: Cleanroom sponges to meet every demand from isolators and laminar flow benches to equipment interiors and laboratory applications. Choose from a range...
Katalogové číslo: (BELAF170780001)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: This odor-resistant, highly absorbent sponge is designed to remove stubborn residue on glassware.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Katalogové číslo: (KING060310)
Dodavatel: KING DISPOSABLES
Popis: This highly absorbent synthetic sponge features a green scrubbing pad.
Měrná jednotka: 1 * 3 KS
Dodavatel: KING DISPOSABLES
Popis: These sponges are made from 100% natural and cellulose.
Dodavatel: FHP VILEDA SCS
Popis: Scrubber sponges made of polyurethane foam.The special coating easily lifts stubborn grime whilst being gentle on all hard surfaces.
Katalogové číslo: (BELAF170850000)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: This steel wool sponge is designed to scrub glassware and stainless steel products sparkling clean with or without detergents.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom