Tisk…
Hledali jste: Podložky čistící
23  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (611-2886)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Čisticí sada obsahující kartáček na čištění čoček, bavlněný hadřík a pár nitrilových rukavic.
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (CONTMGMP0001)
Dodavatel: CONTEC
Popis: These single use microfibre pads feature synthetic construction for the effective removal of both gross contamination and fine particles. Conveniently...
Měrná jednotka: 1 * 140 KS
Dodavatel: CONTEC
Popis: Disposable Premira II Microfibre HighDuster covers reduce fibre shedding and provide effective dry and damp dusting for hard to reach areas. The micro...
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Odběr celulózových absorbčních podložek o průměru 45.5 mm jednou rukou. Absorbční podložky jsou ideální pro absorbci živného média do kolonií kultur v...
Katalogové číslo: (BRDY018556)
Dodavatel: Brady
Popis: This cleaning kit for printers includes: Instruction sheet, five cleaning cards soaked in IPA and the material safety data sheet.
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (MMMA2000HEX)
Dodavatel: 3M
Popis: The Scotch-Brite™ Low-scratch scouring pad 2000HEX is a powerful two-in-one scouring pad.
Měrná jednotka: 1 * 15 KS
Dodavatel: Sampling Systems
Popis: Cleaning coupons are great for validating a cleaning regime.
Dodavatel: Sampling Systems
Popis: These cleaning validation coupons are available in all popular materials and various sizes.
Katalogové číslo: (MMMAHP350)
Dodavatel: 3M
Popis: Scotch-Brite™ Extra-thick delicate surface cleaning pads 350 are made from a high-quality synthetic fibre with a non-woven open structure. Non-abrasiv...
Měrná jednotka: 1 * 40 KS
Katalogové číslo: (MMMASB9000)
Dodavatel: 3M
Popis: The Scotch-Brite™ All-purpose scouring pad 9000 is a thick, hand-sized scouring pad designed for cleaning most types of surfaces without scratching.
Měrná jednotka: 1 * 40 KS
Katalogové číslo: (115-1752)
Dodavatel: 3M
Popis: Tyto ruční podložky mohou být použity namísto ocelové vlny pro úpravu kovových povrchů a pro přípravu barvy. Na rozdíl od jemné ocelové vlny, podložky...
Měrná jednotka: 1 * 20 KS
Katalogové číslo: (MMMACLSH430)
Dodavatel: 3M
Popis: Scotch-Brite™ High Shine Double Sided Floor Pads cut costs without compromising shine. Not only does it clean and polish marble, terrazzo, plastic, an...
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Katalogové číslo: (MMMASPPP17)
Dodavatel: 3M
Popis: Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus is a premium floor stripping pad that quickly strips and prepares a variety of surfaces for finishing appli...
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Katalogové číslo: (MMMA7100262369)
Dodavatel: 3M
Popis: Scotch-Brite™ Diamond floor brush 1000 series is designed to clean and polish uncoated concrete, terrazzo and potentially other stone floors in one st...
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
New Product
Katalogové číslo: (MMMA02636)
Dodavatel: 3M
Popis: Tyto flexibilní, vysoce výkonné desky z karbidu křemíku 'A' jsou ideální pro konečnou úpravu barev a laků, dřeva a plastů. Pro ruční broušení nebo náh...
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (MMMAHP98)
Dodavatel: 3M
Popis: Cleaning Pads for the cleaning and efficient soft scouring of delicate surfaces.
Měrná jednotka: 1 * 60 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom