Tisk…
Hledali jste: Standardy vodivostní
42  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: KCl 0,1 mol/L, VWR®, 12,88 mS/cm, Referenční teplota: 25 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Kompletní škála certifikovaných standardních roztoků s hodnotami v rozsahu od 1,3 až do 500000 µs vyhovuje požadavkům jakékoliv elektrochemické analýz...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Avantor offers a comprehensive range of conductivity standards as Certified Reference Materials with the primary use calibrating of conductivity meter...
Katalogové číslo: (85645.260)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Directly traceable to NIST, tested and certified to ISO17025 and ISO 17034
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: WTW
Popis: Test set 6R/SET/LAB1 for conductivity meters
Dodavatel: Hach
Popis: Standard vodivosti 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl), 1413  µS/cm
Dodavatel: Hach
Popis: The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Dodavatel: Hach
Popis: For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.
Dodavatel: Hach
Popis: Sodium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Dodavatel: Hach
Popis: The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Dodavatel: Hach
Popis: Potassium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Dodavatel: Hach
Popis: Natural Water Standard Solution:40% sodium sulphate/40% sodium bicarbonate/20% sodium chloride.
Katalogové číslo: (HACH1440053)
Dodavatel: Hach
Popis: Standard solution for standardisation and accuracy check in conductivity measurements.
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (KNICCS-C12880K/500)
Dodavatel: KNICK
Popis: Conductivity standard, (0,1 mol/l KCl), ready-to-use, 12880 µS/cm
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.
Katalogové číslo: (KNICCS-C15K/500)
Dodavatel: KNICK
Popis: Conductivity standard, low conductivity, 15 µS/cm ready-to-use
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom