Tisk…
Hledali jste: Standardy pro environmentální analýzu
574  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"574"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Avantor now offers a complete range of COD (Chemical Oxygen Demand) calibration standards (traceable to BAM) as CRM with concentrations between 20 and...
Katalogové číslo: (VWRC89089.010)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: USEPA Method 1633 is for analysis of PFAS in aqueous, solid, biosolids and tissue samples using LC-MS/MS technique. Our mixes are offered to cover the...
Měrná jednotka: 1 * 1 mL
New Product
Blocked
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: These standards are ideal to use as control standards for COD measurements to verify that correct analysis for COD has taken place.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: VWR® offers a complete range of products for the determination of the hydrocarbon oil index (HOI) in accordance with EN ISO 9377-2 (DIN H53).
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Potassium hydrogen phthalate solutions.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standard solutions of sodium carbonate.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standard solution hydrazine, VWR®, 1000 mg/l, : N/A
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: The reference standards are designed to check the accuracy and the reliability of the results. They are meant to provide reassurance that the photomet...
Katalogové číslo: (124832S)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: PAH mix in acetonitrile, 16 components, VWR®, : N/A
Měrná jednotka: 1 * 1 mL
Katalogové číslo: (VWRC89090.010)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: USEPA Method 1633 is for analysis of PFAS in aqueous, solid, biosolids and tissue samples using LC-MS/MS technique. Our mixes are offered to cover the...
Měrná jednotka: 1 * 1 mL
New Product
Blocked
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Certified reference materials for use as standards for Total Nitrogen, typically used as standards for Kjeldahl nitrogen determination.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A high quality analytical reagent manufactured and certified compliant for use in ASTM D 665 / IP 135 the Standard Test Method for Rust-Preventing Cha...
Katalogové číslo: (42580.AE)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: For US EPA Clean Water Act.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standard for TOC based on potassium hydrogen phthalate (KHC₈H₄O₄).
Katalogové číslo: (42579.AE)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 4, Specpure®, Matrice: 2-5% HNO₃ + (CHOH)₂(COOH)₂
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (36750.AE)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: For US EPA Clean Water Act.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 574
no targeter for Bottom