Tisk…
Hledali jste: Pufry pro tkáňové kultury
47  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: DPBS is commonly used salt solution in cell enumeration as a diluent, for rinsing cells and as a buffer in many chromatographic procedures. DPBS is al...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: PBS, Ultra Pure Grade is a powdered, magnesium- and calcium-free formulation of PBS suitable for cell culture and for use in flow cytometry applicatio...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: 137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Katalogové číslo: (392-0442)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Phosphate Buffered Saline (PBS) is a buffer solution containing sodium chloride, sodium phosphate and potassium chloride. PBS helps to maintain a cons...
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Cell culture buffer, TRIS buffer solution pH 7,4 (0,1 mol/l)
Katalogové číslo: (K813-500ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Cell culture buffer, PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dulbecco's formulation without calcium and magnesium.
Dodavatel: Biowest
Popis: These irrigating buffers and salt solutions are sterile, physiological balanced solutions intended for use in the maintenance of mammalian cells, wher...
Katalogové číslo: (HYCLSH30237.01)
Dodavatel: HyClone products (Cytiva)
Popis: Maintain physiological pH in cell culture, despite changes in carbon dioxide concentration (produced by cellular respiration) with Cytiva HyClone HEPE...
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: HyClone products (Cytiva)
Popis: Balanced salt solution used for multiple cell culture applications, (liquid form).
Katalogové číslo: (OXOIBR0014G)
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Cell culture buffer, Phosphate buffered saline tablets
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: HyClone products (Cytiva)
Popis: Balanced salt solutions for cell culture applications.
Dodavatel: HyClone products (Cytiva)
Popis: Balanced salt solution used for multiple cell culture applications (powder form).
Dodavatel: Corning
Popis: Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is a buffer used to maintain a physiological pH for cells maintained in non-CO₂ atmospheric conditions.
Katalogové číslo: (46-013-CM)
Dodavatel: Corning
Popis: Phosphate Buffered Saline (PBS) is used to maintain a physiological pH and osmolarity, two key factors in tissue culture and molecular biology researc...
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Dodavatel: Corning
Popis: Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) is a buffer solution which can be used to maintain cell culture media in the physiological pH range of 7,0...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom