Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Pufry pro elektroforézu
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/52/18989352.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"301"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Pufr pro elektroforézu, Running Buffer, TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Měrná jednotka:  1 * 1 l
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   TBE is optimised for DNA electrophoresis techniques using both acrylamide and agarose. Buffers are available as liquid concentrate or Ready-Pack™ (a f...
Katalogové číslo: (K855-500ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Useful for high resolution of proteins on neutral pH SDS-PAGE gels.
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Pre-measured tablets for convenient preparation of 1X PBS solution, pH 7,3 to 7,5.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Laemmli loading buffer, 4X is formulated for use in Laemmli SDS-PAGE, a widely used system for protein electrophoresis. Mixing Laemmli loading buffer,...
Katalogové číslo: (E717-50ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   A blocking reagent used to help prevent probe binding to open membrane space and non target nucleic acids.
Měrná jednotka:  1 * 50 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   RNA loading buffers (2X) are premixed loading dyes for the preparation of RNA samples for agarose or polyacrylamide electrophoresis.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   VWR offers multiple types of running buffers for both 1-D and 2-D protein gel electrophoresis in a variety of concentrations and packaging options for...
Měrná jednotka:  1 * 4 l
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 301
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping