Tisk…
Hledali jste: Standardy pro referenční barvy a spektroskopii
55  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Wavelength standards (certified at 0,1; 0,2; 0,5; 1 and 2 nm slit widths) packed in six permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottles.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Stray light standards packed in permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottle.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis that are designed for grading the colour of similarly coloure...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: These solutions are developed and produced according to chapter 2.2.2. 'Degree of colouration of liquids' of the European Pharmacopoeia. (brown, brown...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Pro kalibraci spektrofotometrů dle Evropského lékopisu (Ph. Eur.)
Katalogové číslo: (84833.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Bandwidth standards.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Ready to use colour solutions according to Reag. Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis and are designed to measure the visual colour of water suppli...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standard for spectrophotometer calibration, Holmium perchlorate standard solution, Reag. Ph. Eur, VWR®, Pk Info: 3× 10 ml
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Complete range of reagents and standard solutions in Chapters 2 and 4 of the current European Pharmacopoeia.
All are manufactured and tested in c...
Katalogové číslo: (84756.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Linearity standards packed in permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottles.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (H296-03)
Dodavatel: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Popis: Corrosive.
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (85969.001)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A set for linearity check of the absorbance of spectrophotometers.
Měrná jednotka: 1 * 4 parts
Katalogové číslo: (APOSPC32805-250MG)
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: Standard for spectrophotometer calibration, SpectraSynQ 2121, Bottle
Měrná jednotka: 1 * 250 mg
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom